Learn More
Trifluoromethanesulfonate d’aluminium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum trifluoromethanesulfonate |
| Point de fusion | ∼300°C |
| Formule linéaire | Al(CF3SO3)3 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 474.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |