Learn More
Aluminum trifluorométhanesulfonate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328877 10 g 10g
11318877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038568.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 74974-61-1 | Molecular Formula: C3AlF9O9S3 | Molecular Weight: 474.171 g/mol
Le trifluoroéthanolsulfonate d’aluminium est utilisé dans les intermédiaires pharmaceutiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74974-61-1
Formule moléculaire C3AlF9O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 474.171
Numéro MDL MFCD00143596
Clé InChI FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
CID PubChem 2737634
Nom IUPAC aluminium ; trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum trifluoromethanesulfonate
Point de fusion ∼300°C
Couleur Blanc
Formule linéaire Al(CF3SO3)3
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 474.2
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement