Learn More
Feuille ultrafine d’aluminium, épaisseur de 0,0075 micron, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Microélectronique, contacts et revêtements
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminum Ultrathin foil |
| Quantité | 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 0.0075 Micron thick |
| Forme | Disque circulaire sur support en Mylar permanent |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.995% |
RUO– À des fins de recherche uniquement