Learn More
Fisherbrand™ Bassin en aluminium, lot de 100, sans huiles
GREENER_CHOICE
Code produit 30182871 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30182871 5 ml 100 pièces
30182875 70 ml 100 pièces
30182878 25 ml 100 pièces
30182868 42 ml 100 pièces
30182874 80 ml 100 pièces
30182872 140 ml 100 pièces
30182870 20 ml 100 pièces
30182877 34 ml 100 pièces
30182876 50 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30182871
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cassettes pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
Le sac de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
  • Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
  • Sans huile
sont passés par un processus de nettoyage rigoureuse en trois étapes pour éliminer l’huile contient ou les résidus destinés à une analyse plus fiable de l’échantillon d’humidité et de pesage.
  • Traités et emballés dans un environnement de salle blanche
  • Traçabilité par lot
  • Volume : 70 ml
  • Dimensions : 2,8 x 0,7 po (71 x 17 mm)
  • Paquet de 100
  • Finir l’aiguille
  • Épaisseur : 0,075 mm
  • Certificats pour les navires en présentez comme peut en bénéficier sur demande
Spécification
Autoclavable No esterilizable en autoclave
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Argent
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
Dimensions (L x l) 28 x 10 mm