Learn More
Cole-Parmer™ Micro-nacelles de pesée en aluminium
Description
- Conditionnés dans des récipients en plastique faciles à utiliser pour le stockage et la distribution
- Sans huile et sans revêtement
- Jetable
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 0,035 mL |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rond |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (équipement) | Microbalances, analyses thermiques et micro-élémentaires organiques et usage pharmaceutique |
| Longueur (métrique) | 6 mm |
| Profondeur (métrique) | 2,5 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,25 in |
| Show More |