Description
- Conçue pour les balances de détermination de l’humidité avec des parois légèrement rétrécies pour l’emballage.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | No esterilizable en autoclave |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Circulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Nb par paquet | 50/Pk. |
| Afficher plus |