Learn More
Fil d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, rigide, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
250 m
Conditionnement:
10m
250m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309897 50 m 50m
11319897 10 m 10m
11399887 250 m 250m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042238.H2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .0.53 g/m ; Trempe : brut d’étirement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Note relative au nom Hard
Aspect Silver-colored wire
Quantité 50 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre