Learn More
Fil d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hydridé, 99+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
250 m
Conditionnement:
10m
250m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311718 10 m 10m
11321718 50 m -
11301718 250 m 250m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11311718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011064.G6
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : Env. 2,1 g/m ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver-colored wire
Quantité 10 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99+% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre
Nom IUPAC aluminium