Learn More
Fil d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, recuit, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
100 m
300 m
Conditionnement:
100m
25m
300m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366837 25 m 25m
11386837 100 m 100m
11376837 300 m 300m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11366837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010747.G9
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Forme : env. 2,1 g/m ; Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Couleur Argent
Note relative au nom Annealed
Quantité 25 m
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre
Nom IUPAC aluminium