Learn More
Fil d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, recuit, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
Conditionnement:
5m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356837 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11356837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010747.G5
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia, annealed, Puratronic™
CAS 7429-90-5
Densité ≈2.1g/m
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Al
Numéro MDL MFCD00134029
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
Nom IUPAC aluminium
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Pourcentage de pureté 99.999%