Learn More
Fil d’aluminium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
100 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395717 5 m 5m
11305727 25 m 25m
11315727 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043427.G5
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Poids ≈2.1g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic