Learn More
Fil d’aluminium, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Conditionnement:
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458460 1 m -
11448460 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044335.G1
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Poids ≈8.4g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9998%
Qualité Puratronic