Learn More
Invitrogen™ Aluora™ Spatial Amplification Reagent Components
Code produit 30245025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 Reactions
200 réactions
8 x 100 réactions
Type de produit:
Kit arc-en-ciel spatial avec verre Prolong
Kit de réactifs de base pour l’amplification spatiale
Réactif secondaire GAM PolyHRP
Réactif secondaire GAR PolyHRP
Réactif secondaire SA HRP
Secondary Reagent
Spécificité cible:
Biotin
Mouse
Mouse, Rabbit
None
Rabbit
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
800 réactions
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Spécificité cible Conditionnement
30245025 8 x 100 réactions Kit arc-en-ciel spatial avec verre Prolong Mouse, Rabbit 800 réactions
30245135 200 réactions Kit de réactifs de base pour l’amplification spatiale None 200 réactions
30245204 200 réactions Réactif secondaire GAM PolyHRP Mouse 200 réactions
30245397 200 réactions Réactif secondaire GAR PolyHRP Rabbit 200 réactions
30245340 200 réactions Réactif secondaire SA HRP Biotin 200 réactions
32214331 1000 Reactions Secondary Reagent Mouse 1000 réactions
32214210 1000 Reactions Secondary Reagent Rabbit 1000 réactions
32214367 1000 Reactions Secondary Reagent Biotin 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30245025 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A40002450
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aluora™ Spatial Amplification reagent components enable critical ready-to-use GAM/ GAR and Streptavidin HRP reagents.
Aluora™ Spatial Amplification reagent components from Invitrogen enable the critical ready-to-use GAM/ GAR and Streptavidin HRP secondary reagent and buffer components for use with the Aluora Spatial Amplification dyes and kits. The secondary antibodies are highly cross absorbed specifically for IgG heavy and light chain for the target species and have a density of HRP that facilitates high fluorescent signal.
Revolutionary signal amplification technology
The Aluora spatial amplification kits represent an advance in signal amplification for spatial proteomics and transcriptomics. They employ proprietary Aluora reagents that react with horseradish peroxidase (HRP) to deposit photostable Aluora dyes onto target proteins, significantly improving the signal-to-background and helping reduce the impact of tissue autofluorescence in commonly imaged wavelengths. This chemistry enables robust multiplexed marker detection even in challenging tissue samples. Aluora kits requires 10–5000X less primary antibody than standard and multiplex IHC with antibodies alone and achieve greater or equal signal intensity.
Aluora spatial amplification reagents are optimized for use with Prolong Glass Antifade mountants and 1 mg/mL Thermo Scientific DAPI nucleic acid stains for multiplex analysis.
Aluora reagents and dyes can be purchased individually for use in IHC and ISH workflows or in pre-configured kits to detect mouse, rabbit, or biotin-labelled antibodies. The Aluora multiplex kits come as dye-only kits configured with 3 to 8 dyes or as the Aluora rainbow kit is configured with 8 Aluora dyes and 4X GAM and 4X GAR secondary detection core reagents for 100 slides in 8-plex.
Features of Aluora spatial amplification reagents include:
  • Signal amplification for enhanced detection sensitivity
  • Comprehensive spatial analysis and imaging capabilities for research applications
  • Fluorescent detection system for multiplexing and quantitative analysis
  • Flexible workflow options that accommodate diverse experimental needs
  • Polymerase HRP (PolyHRP) conjugated secondary antibodies that boost signal for low abundance targets
  • Highly cross-adsorbed secondary antibodies that help ensure target-specific detection and background reduction
  • Enhanced background reduction through proprietary blocking reagents for crisp, clear imaging
Optimized for automated slide staining
A major benefit of Aluora spatial amplification kits is their compatibility with automated slide stainers right out of the box. This enables complete labeling of a tissue slide with an 8-plex Aluora panel and DAPI with walk-away automation sample processing.
Reducing background for cleaner images
Aluora spatial amplification kits include blockers to help reduce endogenous peroxidase activity and autofluorescence. By addressing autofluorescence and background noise, less primary antibody is needed to generate a bright specific signal.
Iterative labeling enables unlimited multiplexing
The covalently bound Aluora dyes are resistant to antibody stripping, remaining brightly fluorescent through subsequent labeling cycles. This enables iterative staining of numerous targets using primary antibodies from the same host species—a major constraint in traditional immunohistochemistry. Any number of directly conjugated primary antibodies can also be introduced after Aluora labeling is complete.
Custom optimization for diverse applications
Although general protocols are provided, each sample requires optimization for optimal results. Tissue preparation and processing methods vary widely and can profoundly impact staining. Careful optimization of the complete workflow is critical to achieve the highest quality multiplexed data from precious samples. Aluora spatial amplification provides a versatile tool to address diverse spatial proteomics applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Kit arc-en-ciel spatial avec verre Prolong
Espèces cibles Mouse, Rabbit
Quantité 8 x 100 réactions
À utiliser avec (application) Spatial Proteomics, Immunohistochemistry (IHC), IHC Staining and Detection, Fluorescent Staining, Immunofluorescence (IF)
Gamme de produits Aluora
Méthode de détection Fluorescence
Type d’échantillon Tissu FFPE
Spécificité cible Mouse, Rabbit
Contenu et stockage
  • 4 x 200 reactions Aluora Core Reagents Kits (2°C to 8°C Desiccate and protect from light)
  • 2 x 200 reactions Goat Anti-Mouse (GAM) PolyHRP Secondary Reagent (2°C to 8°C and Protect from light)
  • 2 x 200 reactions Goat Anti-Rabbit (GAR) PolyHRP Secondary Reagent (2°C to 8°C and Protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 430 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 488 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 514 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 555 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 594 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 647 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 700 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 1 x 100 reactions Aluora 750 Spatial Amplification Dye (-25°C to -5°C Desiccate and protect from light)
  • 2 x 2 mL Prolong Glass Antifade Mountant (Store at 2°C to 8°C. For long-term storage, store at -5° to -30°C and Avoid freeze/thaw cycles)
  • 1 x 1 mL DAPI (1mg/mL) (2°C to 8°C and Protect from light)
Contenus des kits Aluora™ Dyes, GAM/GAR HRP, Prolong Glass, DAPI, Core reagents
Suffisant pour Spatial Proteomics
Excitation / émission 427/499, 493/518, 512/529, 553/567, 589/615, 652/670, 687/706, 757/783 nm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.