Learn More
Alvelestat, MedChemExpress
Code produit 16496718
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496718 10 mg
16412807 50 mg
16409277 5 mg
16406866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496718 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15651
MedChemExpress Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.
Alvelestat (AZD9668) is an orally bioavailable, affinity and selective inhibitor of neutrophil elastase (NE) with a pIC50 value of 7.9 nM, a Ki value of 9.4 nM and a Kd value of 9.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alvelestat
Forme physique Solid
CAS 848141-11-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H22F3N5O4S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme AZD9668
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (60.49 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=NN2C)=C(C)N(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C1=O)NCC4=NC=C(S(=O)(C)=O)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 545.53
Poids de la formule 545.53
Pourcentage de pureté 95.43%
Qualité Research