Learn More
Alverine citrate, MedChemExpress
Code produit 16460958
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16460958 5 g
16458508 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16460958 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0500
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alverine citrate
Forme physique Solid
CAS 5560-59-8
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H35NO7
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme NSC 35459
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 473.56
Poids de la formule 473.56
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research