Learn More
Alverine, MP Biomedicals™
Code produit 11444771 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11444771 25 g
11434771 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444771 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215473225
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5560-59-8
Formule moléculaire C26H35NO7
Poids moléculaire (g/mol) 473.566
Clé InChI RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alverine citrate, alverine citrate salt, nci 85x, unii-9jfb58yk1e, 9jfb58yk1e, n-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate 1:1, dsstox_cid_25562, dsstox_rid_80959, dsstox_gsid_45562
CID PubChem 21718
ChEBI CHEBI:53785
Nom IUPAC N-éthyl-3-phényl-N-(3-phénylpropyl)propan-1-amine ; acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Alverine
Quantité 25 g
Poids de la formule 473.6
Forme physique Poudre