Learn More
Thermo Scientific™ Alw26I (BsmAI) (10 U/μL)
Code produit 10754501 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
Conditionnement:
1000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10754501 1 000 unités 1000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10754501 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER0031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    100.65€ / 1000 unités
    Économisez 3.35€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupez aux sites GTCTC(1/5)^ avec l’enzyme de restriction Alw26I (BsmAI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BsmAI, BstMAI).
ADN Lambda digéré avec Alw26I (BsmAI), 1 % d’agarose, 37 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes Alw26I
Tampon compatible Tampon 10X O
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Oui
Quantité 1 000 unités
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage transparent