Learn More
Tocris Bioscience™ AM 0902
Description
AM 0902 is a potent and selective TRPA1 antagonist (IC50 = 0.02 μM for human TRPA1). Exhibits no siginificant activity against human TRPV1 or TRPV4, and rat TRPV1, TRPV3 or TRPM8. Exhibits efficacy in a rat pain model. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[[3-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one |
| CAS | 1883711-97-4 |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C17H15ClN6O2 |
| Poids de la formule | Observed MW: 370.79 |