Learn More
AM-0902, MedChemExpress
Code produit 16486897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486897 5 mg
16425146 100 mg
16414188 10 mg
16410537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486897 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108329
MedChemExpress AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
AM-0902 is a potent, selective transient receptor potential A1 (TRPA1) antagonist with IC50s of 71 and 131 nM for rTRPA1 and hTRPA1, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM-0902
CAS 1883711-97-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H15ClN6O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (404.54 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N(CC2=NC(CCC3=CC=C(Cl)C=C3)=NO2)C=NC4=C1N(C)C=N4
Poids moléculaire (g/mol) 370.79
Poids de la formule 370.79
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation