Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur chauffant numérique multiposition AM 4
GREENER_CHOICE
Code produit 30042338 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Plaque chauffante à agitation avec rallonge Sonde
Plaque chauffante à agitation uniquement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
30042338 Plaque chauffante à agitation uniquement 1 pièce
30042337 Plaque chauffante à agitation avec rallonge Sonde 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30042338 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F20500600
Conservez vos échantillons au frais
Utilisez le code promo 27999
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur chauffant numérique multiposition AM 4 est doté de quatre plaques indépendantes. CerAlTop™ , assurant une thermorégulation précise du fluide, une sécurité élevée et une fiabilité maximale.
Excellente thermorégulation pour une reproductibilité élevée
  • Agitateur chauffant multipositions pour applications de laboratoire sensibles à la température où une thermorégulation précise et exacte de l'échantillon est requise pour garantir une reproductibilité maximale.
  • L'AM 4 Digital peut être connecté aux sondes externes Pt100 et Pt1000 ou au VTF pour un contrôle précis de la température du milieu.
  • Lors de l'utilisation de sondes Pt100 et Pt1000, il est possible d'obtenir un chauffage précis du milieu jusqu'à 310 °C avec une précision de ±1,0 °C
  • Le VTF peut thermoréguler la température jusqu'à 300 °C avec une précision exceptionnelle. ±0,5 °C
  • Exclusif CerAlTop™ Les plaques, en alliage d'aluminium recouvert de céramique, assurent une homogénéité thermique exceptionnelle et une résistance supérieure aux produits chimiques et aux rayures.
Protection et confort maximaux
  • Garantit un niveau élevé de sécurité et de protection pour les opérateurs de laboratoire
  • Des disques isolants protègent les composants électroniques internes, et le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression permet à l'AM 4 Digital de résister aux environnements et applications de laboratoire les plus exigeants.
  • Diverses fonctions de sécurité, telles que les circuits de sécurité, la protection contre la surchauffe et les alarmes de détection de sonde, protègent les utilisateurs dans leurs opérations quotidiennes.
  • Il est également possible de limiter la température de fonctionnement maximale afin de répondre aux exigences de sécurité les plus strictes.
  • Un message de sécurité « Chaud » s'affiche lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C °et que la fonction de chauffage est désactivée.
Interface utilisateur intelligente associée à une agitation puissante
  • Quatre écrans numériques lumineux et faciles à lire surveillent en permanence la température et la vitesse d'agitation.
  • Réglez chaque position indépendamment avec la plus grande précision.
  • La vitesse de rotation varie de 50 à 1500 tr/min, et grâce au puissant moteur sans balais, il est possible de mélanger des volumes jusqu'à 20 L ( H₂O ).
  • Équipé de la technologie VELP SpeedServo™ Technologie de compensation du couple assurant une vitesse constante même en cas de changement de viscosité du fluide
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium à enrobage Ceramique
Tension 230 V
Comprend Plaque chauffante à agitation uniquement
Matériau du corps Structure en fonte d’aluminium métallique
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Jusqu’à 310 °C
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 20 L
Type de bouchon UE / UK / AUS / CN
Nbre de positions 4
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 715 x 90 x 270 mm
Affichage Numérique