Learn More
AM 404, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AM404 |
| CAS | 183718-77-6 |
| Formule moléculaire | C26 H37 N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)27-24-20-22-25(28)23-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-23,28H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,27,29)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(4-hydroxyphényl)icosa-5,8,11,14-tétranamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 395.58 |
| Poids de la formule | 395.2824 |