Learn More
AM-4668, MedChemExpress
Code produit 16417977
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16417977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16417977 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12585
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
AM-4668 is a GPR40 agonist for type 2 diabetes. EC50s of 3.6 nM and 36 nM for GPR40 in A9 cells (GPR40 IP3 assay) and CHO cells (GPR40 aequorin assay), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM-4668
CAS 1011531-27-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H19F3N2O4S
Quantité 5 mg
SMILES OC(C[C@H](C1=NOC=C1)C(C=C2)=CC=C2OCC(S3)=C(C)N=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 488.48
Poids de la formule 488.48
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation