Learn More
AM 580, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476759 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65155.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.92€
    120.65€ / 10mg
    Économisez 28.27€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dérivé rétinoïde utilisé pour les études d’expression génétique de la différenciation des lignées cellulaires des récepteurs d’acide rétinoïque de leucémie (PHL-RAR). L’AM 580 inhibe la prolifération des tumeurs en réduisant le niveau de RARγ et active le RAR β ;. Ce récepteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau AM 580
CAS 102121-60-8
Couleur Blanc
Formule moléculaire C22H25NO3
Numéro MDL MFCD00673916
Quantité 10 mg
Synonyme unii-vz5s5g9zfz, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbonyl amino benzoic acid, vz5s5g9zfz, chembl69367, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxamido benzoic acid, benzoic acid,4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl aminobenzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carboxamido benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 4-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl carbonyl amino
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (20mg/ml) or ethanol (10mg/ml).
Clé InChI SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(=CC=C12)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Nom IUPAC acide 4-[(5,5,8,8-tétraméthyl-6,7-dihydronaphthalène-2-carbonyl)amino]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 351.45
CID PubChem 2126
ChEBI CHEBI:64210
Poids de la formule 351.44
Forme physique Solide cristallin