Learn More
R&D Systems™ AM 80
Artikelnummer. 18095392
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
18095392 10 mg 10mg
18026002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18095392 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3507/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.11€
    208.95€ / 10mg
    Économisez 23.16€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. RARα agonist; anticancer agent
Retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 μM respectively) and displays anticancer activity against acute promyelocytic leukemia in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94497-51-5
Formule moléculaire C22H25NO3
Spezifikation
Nom chimique ou matériau AM 80
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 351.44
Pureté >99%
Poids moléculaire 351.45
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.