Learn More
AM-92016 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16486027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486027 5 mg
16463308 10 mg
16449846 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16486027 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101253
MedChemExpress AM-92016 hydrochloride is a specific blocker of rectifier potassium current (IK). AM-92016 hydrochloride delays rectifier potassium channel (IK), repolarizes the membrane thereby restricting the duration of the nerve impulse thereby restricting the duration of the nerve impulse.
AM-92016 hydrochloride is a specific blocker of rectifier potassium current (IK). AM-92016 hydrochloride delays rectifier potassium channel (IK), repolarizes the membrane thereby restricting the duration of the nerve impulse thereby restricting the duration of the nerve impulse.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM-92016 hydrochloride
CAS 133229-11-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H25Cl3N2O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 260 mg/mL (537.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(OCC(O)CN(CCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C)C=C1)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 483.84
Poids de la formule 483.84
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation