Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Code produit 16473027
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473027 50 mg
16467046 100 mg
16459517 5 mg
16441216 200 mg
16411806 500 mg
16406978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16473027 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16040
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H24N2O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 456.49
Poids de la formule 456.49
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation