Learn More
AM211, MedChemExpress
Code produit 16498257
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498257 5 mg
16445558 10 mg
16436116 100 mg
16421727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498257 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13213
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM211
CAS 1175526-27-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H27F3N2O4
Quantité 5 mg
Synonyme AM211 free acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 500.51
Poids de la formule 500.51
Pourcentage de pureté 98.11%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation