Learn More
AM580, MedChemExpress
Code produit 16480347
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480347 50 mg
16456707 5 mg
16433998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16480347 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10475
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau AM580
CAS 102121-60-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25NO3
Quantité 50 mg
Synonyme CD336 NSC608001 Ro 40-6055
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 351.44
Poids de la formule 351.44
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death