Learn More
AM966, MedChemExpress
Code produit 16476706
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476706 100 mg
16456418 10 mg
16439007 5 mg
16422527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476706 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15277
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau AM966
CAS 1228690-19-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H23ClN2O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 490.93
Poids de la formule 490.93
Pourcentage de pureté 98.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation