Learn More
Chlorhydrate d’amantadinaine, TRC
Code produit 30137158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137158 5 g 5g
17912465 100 mg 100mg
17914345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137158 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5758205G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 665-66-7
Formule moléculaire C10 H17 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Synonyme 1-Adamantanamine, hydrochloride (8CI), Adamantanamine hydrochloride (6CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, hydrochloride (9CI), 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, ADS 5102, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral
Nom IUPAC Adamantan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Amantadine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
Poids de la formule 187.1128
Pourcentage de pureté >95%