Learn More
Amantadine, TRC
Code produit 30136695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136695 25 g 25g
17962765 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57600825G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-94-5
Formule moléculaire C10 H17 N
Poids moléculaire (g/mol) 151.25
Synonyme Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 1-Adamantanamine (6CI,8CI), (Adamantan-1-yl)amine, 1-Adamantamine, 1-Adamantylamine, 1-Amantadine, 1-Aminoadamantane, Adamantamine, Adamantanamine, Adamantylamine, Amantadine, NSC 341865, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-amine
Nom IUPAC adamantan-1-amine
SMILES NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Amantadine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H17N/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6,11H2
Poids de la formule 151.1361