Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85 %
Code produit 10031690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10031690 25 g Flacon en verre 25g
10606154 100 g Flacon en verre 100g
10187403 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10031690 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 153030250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 915-67-3
Formule moléculaire C20H11N2Na3O10S3
Poids moléculaire (g/mol) 604.46
Numéro MDL MFCD00004076
Clé InChI VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Synonyme Acid Red 27, C.I. 16185
CID PubChem 6364527
Nom IUPAC trisodium ; 3-oxo-4-[(4-naphtalènesulfonate-1-yl)hydrazinylidène]naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Amaranth
Point de fusion 218.0°C to 220.0°C
Note relative au nom Pure
Plage de pourcentage du dosage 85%
Merck Index 15, 369
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 604.46
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 80% min.
Couleur Marron à marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amaranth