Learn More
Karl Hecht™ Bouteille en verre ambré avec bouchon en verre
Code produit 10555382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10555382 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10555382 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41283018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.01€
    12.14€ / 1 pièces
    Économisez 6.87€
    36% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Doté d'un joint de mise à la terre standard.
  • Couleur ambrée pour protéger le contenu sensible à la lumière
  • Avec bouchon en verre
  • Col étroit
  • Taille de l'articulation 19/26
  • Capacité de 250 ml
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Ambré
À utiliser avec (application) Stockage des supports photosensibles
Comprend Bouchon
Matériau Verre
Joint conique standard 19/26
Closure Included Oui
Matériau du bouchon Verre
Type de produit Flacon de stockage