Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons ambrés à fond rond avec joint rodé conique
Code produit 11842552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11842552 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11842552 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03003158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    646.33€ / 10 pièces
    Économisez 183.67€
    22% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Flacon en verre DURAN™ avec joint rodé conique
  • Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10
Raccord manchonné 29/32
Diamètre (métrique) externe 105 mm