Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils avec bouchon fermé sur le dessus I-Chem™
Code produit 15454373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 mL
40 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traité
Conditionnement:
72 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Niveau Conditionnement
15454373 40 mL Traité 72 pièces
31337340 40 ml Non traitées -
16636045 20 ml Certifiés 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454373 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C2460040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    210.00€ / 72 pièces
    Économisez 19.00€
    8% de réduction
En stock
Utilisez ces flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils avec bouchons fermés sur le dessus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.
Les flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils ambrés Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sur le dessus sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • La couleur ambrée protège les analytes photosensibles des dégradations
  • Choix entre 20 ou 40 ml
  • Bouchon en polypropylène blanc fermé sur le dessus avec revêtement en silicone revêtu de PTFE collé sur le bouchon pour un joint sécurisé
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo ScientificTM NalgeneTM équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue.Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les incertitudes. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon I-Chem ambré avec bouchon fermé traité de 40 ml
Matériau (doublure) PTFE-faced Silicone
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 40 mL
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Traité
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange B267-2414UBB
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1,5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon fermé avec joint en silicone
Quantité 72 boîtes
Taille du bouchon 24/414
À utiliser avec (équipement) Analyse des composés organiques volatils
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités égalent ou dépassent les normes de performance de l’EPA pour l’analyse des matières organiques volatiles
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon