Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils avec bouchon fermé sur le dessus I-Chem™
Code produit 31337340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
40 mL
40 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traité
Conditionnement:
72 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Niveau Conditionnement
31337340 40 ml Non traitées -
15454373 40 mL Traité 72 pièces
16636045 20 ml Certifiés 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31337340 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. C1460040
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces flacons en verre ambré pour analyse des composés organiques volatils avec bouchons fermés sur le dessus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.
Les flacons en verre pour analyse des composés organiques volatils ambrés Thermo Scientific™ avec bouchon fermé sur le dessus sont conçus pour l’analyse des composés organiques volatils de l’EPA lorsqu’un bouchon à septa perçable n’est pas nécessaire.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
Features:
  • Amber color protects light-sensitive analytes from breakdown
  • Choose from 20mL or 40mL sizes
  • Closed-top white polypropylene cap with PTFE-faced silicone liner bonded to the cap for a secure seal
  • Directly compatible with automation
  • Closures assembled to vials
Conduct applications accurately with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Graduated Cylinders, which feature generous pour spouts, molded-in graduations and a large blue base. There is no meniscus to confuse readings, eliminating guesswork; the cylinders can be chemically sterilized and are suitable for food and beverage use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description I-Chem 40mL Vial amber closed top unprocessed
Matériau (doublure) PTFE-faced Silicone
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Amber
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Glass (Type 1)
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 40 ml
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Non traitées
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange B267-2414UBB
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1.5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon fermé avec joint en silicone
Quantité 72 Cs.
Taille du bouchon 24-414
À utiliser avec (équipement) Volatile Organic Analysis
Certifications/Conformité Aucun
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Vial