Learn More
Amberchrom™, 1x2, maille 50-100, forme Cl, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AmberChrom™ |
| Forme physique | Billes |
| % min. CAS | 35%, 55% |
| % max. CAS | 45%, 65% |
| Capacité d’échange ionique | ≥0.7 eq/L (Cl form) |
| Granulométrie | 50 to 100 mesh, ≤10 % (< 180 μm), ≤10 % (> 500 μm) |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Capacité de rétention d’eau | 65 to 75 % (Cl form) |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus |