Learn More
Amberchrom™, 1x8, maille 100-200, forme Cl, Thermo Scientific™
Code produit 17545615 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17545615 100 g 100g
17555615 500 g 500g
17535615 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17545615 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472961000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C31H39N
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00146763
Clé InChI HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène ; triméthylamine
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 35%, 55%
% max. CAS 45%, 65%
Capacité d’échange ionique ≥1.2 eq/L (Cl form)
Granulométrie 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 39 to 45 % (Cl form)
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water