Learn More
Amberchrom™, 1x8, maille 200-400, forme Cl, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AmberChrom™ |
| Forme physique | Billes |
| % min. CAS | 35%, 55% |
| % max. CAS | 45%, 65% |
| Capacité d’échange ionique | ≥1.2 eq/L (Cl form) |
| Granulométrie | 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm) |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Capacité de rétention d’eau | 39 to 45 % (Cl form) |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus |