Learn More
Amberchrom™, 1x8, maille 50-100, forme Cl, Thermo Scientific™
Code produit 17525615 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17525615 500 g 500g
17515615 100 g 100g
17505615 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17525615 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472955000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C31H39N
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00146763
Clé InChI HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène ; triméthylamine
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 35%, 55%
% max. CAS 45%, 65%
Capacité d’échange ionique ≥1.2 eq/L (Cl form)
Granulométrie 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 180 μm), ≤15 % (> 500 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 43 to 48 % (Cl form)
Couleur Du beige au jaune en passant par le blanc
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water