Learn More
Dowex™ 50WX2 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Description
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) is used to remove calcium from aqueous samples. It plays a good role in drug delivery systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Amberchrom 50WX2 100-200 (H) est utilisé pour éliminer le calcium des échantillons aqueux. Il joue un rôle important dans les systèmes de distribution de médicaments.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatibles avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dowex™ 50WX2 100-200 (H) |
| Quantité | 1000 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |