Learn More
Amberchrom™, 50WX2, maille 100-200, forme H, Thermo Scientific™
Code produit 17595595 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17595595 100 g 100g
17505605 500 g 500g
17585595 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17595595 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472881000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire C28H30
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00132722
Clé InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 18%, 74%
% max. CAS 26%, 82%
Capacité d’échange ionique ≥0.6 eq/L (H form)
Granulométrie 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 100 μm), ≤15 % (> 500 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 74 to 82 % (H form)
Couleur Blanc à jaune à orange
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water