Learn More
Amberchrom™, 50WX2, maille 50-100, forme H, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AmberChrom™ |
| Forme physique | Billes |
| % min. CAS | 18%, 74% |
| % max. CAS | 26%, 82% |
| Capacité d’échange ionique | ≥0.6 eq/L (H form) |
| Granulométrie | 50 to 100 mesh, ≤15 % (< 210 μm), ≤15 % (> 840 μm) |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Capacité de rétention d’eau | 74 to 82 % (H form) |
| Couleur | Beige clair à orange à marron |
| Quantité | 500 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dowex 50WX2, 50-100 mesh, ion-exchange resin
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: cation exchange resin, strong acidic styrene