Learn More
Dowex™ 50WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378815 50 g -
11388815 250 g 250g
11398815 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11378815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13921.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.48€
    57.65€ / 50g
    Économisez 12.83€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) is used as a separation medium for thin layer chromatography and low pressure liquid chromatography. It is also used in the separation process in chemicals and pharmaceuticals. Further, it is employed in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 50WX8 100-200 (H) est utilisée comme milieu de séparation pour la chromatographie en couche mince et la chromatographie en phase liquide à basse pression. Elle est également utilisée dans le processus de séparation dans les produits chimiques et pharmaceutiques. De plus, elle est utilisée en chromatographie sur papier pour la déionisation d’échantillons de fractions de surnageant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8 100-200 (H)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowex 50WX8 100-200 (H)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8