Learn More
Amberchrom™, 50WX8, maille 100-200, forme H, Thermo Scientific™
Code produit 17535605 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17535605 500 g 500g
17525605 100 g 100g
17515605 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17535605 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472925000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire C28H30
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00132722
Clé InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 42%, 50%
% max. CAS 50%, 58%
Capacité d’échange ionique ≥1.7 eq/L (H form)
Granulométrie 100 to 200 mesh, ≤15 % (< 88 μm), ≤15 % (> 250 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 50 to 58 % (H form)
Couleur Beige à vert/Beige à marron clair
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene