Learn More
Amberchrom™, 50WX8, maille 200-400, forme H, Thermo Scientific™
Code produit 17545605 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17545605 2.5 kg 2.50kg
17555605 100 g 100g
17565605 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17545605 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472930025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 69011-20-7 , 7732-18-5
Formule moléculaire C28H30
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00132722
Clé InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 42%, 50%
% max. CAS 50%, 58%
Capacité d’échange ionique ≥1.7 eq/L (H form)
Granulométrie 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 50 to 58 % (H form)
Couleur Beige à vert/Beige à marron clair
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • AmberChrom 50WX8, H-form
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Styrene, Divinylbenzene and EthylstyreneCopolymer, Sulfonated