Learn More
Amberchrom™, 50WX8, maille 200-400, forme H, Thermo Scientific™
Catalog Number 17565605
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
69011-20-7, 7732-18-5
C28H30
0.00
MFCD00132722
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène
*
69011-20-7, 7732-18-5
C28H30
0.00
MFCD00132722
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
1,2-diéthénylbenzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; éthénylbenzène
*
Nom chimique ou matériau AmberChrom™
Forme physique Billes
% min. CAS 42%, 50%
% max. CAS 50%, 58%
Capacité d’échange ionique ≥1.7 eq/L (H form)
Granulométrie 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Conditionnement Bouteille en plastique
Capacité de rétention d’eau 50 to 58 % (H form)
Couleur Beige à vert-beige à brun clair
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water