Learn More
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489617 100 g 100g
11499617 500 g 500g
11409627 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22109.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    111.65€ / 100g
    Économisez 26.05€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La résine Dowex|r 50WX8 50-100 (H) est utilisée en chromatographie sur papier pour la déionisation d’échantillons de fractions de surnageant et comme catalyseur. Elle intervient dans le milieu de séparation des chromatographies en couche mince, chromatographies sur papier et chromatographies en phase liquide à basse pression.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11119-67-8
Numéro MDL MFCD00132726
Nom IUPAC AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spécification
Nom chimique ou matériau Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dowex 50WX8