Learn More
AmberChrom™, 50WX8, maille 50-100, forme en H, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | AmberChromTM |
| Forme physique | Billes |
| Granulométrie | 50 to 100 mesh; =<20% (< 180 μm); =<15 % (> 500 μm) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Numéro MDL | 00132726 |
| Capacité de rétention d’eau | 50 to 56 % (H form) |
| Couleur | Beige à marron |
| Quantité | 500 g |
| Conditions d’expédition | No special requirements |
| Gamme de produits | Accessories |