Learn More
Amberlite™ 1000H Cation, pour chromatographie d’échange d’ions, gel, fortement acide, forme hydrogène (taille 0,62-0,80 mm), Fisher Chemical
Code produit 11907001 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11907001 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11907001 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur IE/1012/53
Quantité Prix
1 56.32€ / 500g
4 50.13€ / 500g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Forme physique Solide
CAS 69011-20-7
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C28H30
Numéro MDL MFCD00132722
Couleur Ambré
Synonyme porapak p, lewatit c267 ion exchange resin, ion exchange resin, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, cation exchange resin, ethidium bromide adsorber, divinylbenzene, ethylvinylbenzene, vinylbenzene copolymer, ethenylbenzene, diethenylbenzene, ethylethenylbenzene polymer, ethylbenzene, ethylethenylbenzene, diethenylbenzene polymer, sulfonated, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated
Quantité 500 g
Clé InChI NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES *
Nom IUPAC 1,2-bis(éthényl)benzène ; 1-éthényl-2-éthylbenzène ; styrène
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
CID PubChem 172244
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amberjet 1000 H Resin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene, diethynyl-,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene, sulfonated